Merck
SHP002
Sigma-Aldrich
CRISPR & MISSION® Lentiviral Packaging Mix
別名:
レンチウイルスパッケージングミックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
濃度
100 ng/μL (in Tris-EDTA)
品質水準
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
CRISPR & MISSION Lentiviral Packaging Mixは、HIVパッケージング遺伝子と異種ウイルスエンベロープ遺伝子を発現する2つのプラスミドの混合液です。
レンチウイルス粒子は3つの主要なコンポーネントからなります:
  • パッケージングベクターにはウイルス粒子構造タンパクおよびパッケージング機能に必要なレンチウイルス遺伝子の最小セットが含まれます。
  • 水疱性口内炎ウイルスG-タンパク(pCMV-VSV-G)エンベロープベクターは、pseudotypingのための異種エンベロープを提供し、これにより、レンチウイルス粒子は初代細胞および非分裂細胞などの様々なタイプの細胞に目的のトランスファーシーケンスを効率的に送達できます。
  • ンチウイルストランスファーベクターは目的のシーケンスならびにパッケージングに必要なcis作動配列を含んでいます。
Lentiviral Lentiviral Packaging Mixにはこれらのうち前2者のコンポーネントが含まれており、レンチウイルスのトランスファーベクターとともにコトランスフェクションされるようにデザインされ、その後の形質導入アプリケーションに使用する高力価なシュードタイプのレンチウイルス粒子を産生します。本製品は、Lenti CRISPR、Lenti ORFおよびLenti shRNAベクターのパッケージングにお勧めします。
アプリケーション
機能ゲノミクス/スクリーニング/標的バリデーション
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SHP002-1.7ML:
SHP002-0.25ML:
SHP002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
You are not alone designing successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments. Sigma-Aldrich was the first company to commercially offer lentivirus versions of targeted genome modification technologies and has the expertise and commitment to support new generations of scientists.
プロトコル
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.