Merck
550086
Sigma-Aldrich
酸化タングステン(VI)
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
別名:
タングステン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WO3
CAS番号:
分子量:
231.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
nanopowder
品質水準
粒径
<100 nm (TEM)
密度
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
InChI Key
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化タングステン(WO3)ナノパウダーは、温度範囲560°C~850°Cでパラタングステン酸アンモニウムを煆焼して調製できる金属粉末です。電着、スパッタリング、ミリング、化学的加工など、さまざまな方法で生産できます。
アプリケーション
WO3は、エレクトロニクス、オプティクス、ガスセンサー、エレクトロクロミズムなど、さまざまな分野で使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550086-25G:
550086-BULK:
550086-VAR:
550086-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
?Writing-Reading-Erasing? on tungsten oxide films using the scanning electrochemical microscope
Turyan I, et al.
Advanced Materials, 12(5), 330-333 (2000)
A thin-film sensing element for ozone, humidity and temperature
Qu W and Wlodarski W
Sensors and Actuators B, Chemical, 64(1-3), 42-48 (2000)
Thermal effects associated with the Raman spectroscopy of WO3 gas-sensor materials.
Garcia-Sanchez RF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 117(50), 13825-13831 (2013)
Electrochromic tungsten oxide films: review of progress 1993-1998
Granqvist CG
Solar Energy Materials and Solar Cells, 60(3), 201-262 (2000)
Formation of Ruthenium Cluster on Nanocrystalline Tungsten Trioxide.
Fujioka Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(15), 7506- 7510 (2013)
資料
2次元材料であるMoS2を触媒とするHERに関する最新の進展を概説し、高性能で費用効率の高いHER触媒の開発に向けた合理的設計についての展望も述べます。
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.