アッセイ
99.97% trace metals basis
フォーム
powder
mp
795 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI Key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203815-BULK:
203815-VAR:
203815-25G:4548173930282
203815-5G:4548173930299
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
2次元材料であるMoS2を触媒とするHERに関する最新の進展を概説し、高性能で費用効率の高いHER触媒の開発に向けた合理的設計についての展望も述べます。