Merck
1.00403
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
for analysis EMSURE®
別名:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoO3
CAS番号:
分子量:
143.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-204-7
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (precipitation titration)
形状
solid
有効性
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
溶解性
0.49 g/L
密度
4.70 g/cm3 at 26 °C
かさ密度
1200 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
InChI Key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1