Merck
267856
Sigma-Aldrich
酸化モリブデン(VI)
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
三酸化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoO3
CAS番号:
分子量:
143.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
≤0.01% insol. dil. NH4OH
mp
795 °C (lit.)
微量陰イオン
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES記法
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI Key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
LAMOX高速イオン伝導体と超伝導体の前駆体です。
注目すべき三元還元酸化モリブデン、Pr4Mo9O18の固相合成に使用されます。その構造にはこれまで知られていなかったMo7、Mo13 、Mo19 クラスターが含まれています。この新しいクラスターを含む製品は、低バンドギャップ半導体です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267856-VAR:
267856-5G:
267856-100G:4548173935041
267856-500G:4548173935058
267856-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 509-509 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 224-224 (1994)
Kinetics and mechanism of molybdenum (VI) oxide reduction.
Sloczynski J.
Journal of Solid State Chemistry, 118(1), 84-92 (1995)
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)
Temperature-programed reduction of molybdenum (VI) oxide and molybdenum (IV) oxide.
Arnoldy P, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 89(21), 4517-4526 (1985)