Merck
M0753
Sigma-Aldrich
酸化モリブデン(VI)
ReagentPlus®, ≥99.5%
別名:
三酸化モリブデン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoO3
CAS番号:
分子量:
143.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
形状
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
795 °C (lit.)
微量陽イオン
NH4+: ≤0.02%
SMILES記法
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI Key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
LAMOX高速イオン伝導体と超伝導体の前駆体です。
注目すべき三元還元酸化モリブデン、Pr4Mo9O18の固相合成に使用されます。その構造にはこれまで知られていなかったMo7、Mo13 、Mo19 クラスターが含まれています。この新しいクラスターを含む製品は、低バンドギャップ半導体です。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0753-100G:4548173949949
M0753-VAR:
2540043:
M0753-BULK:
M0753-1KG:4548173949956
M0753-500G:4548173949963
文書ライブラリにアクセスする
Kourosh Kalantar-zadeh et al.
Nanoscale, 2(3), 429-433 (2010-07-21)
The formation of MoO(3) sheets of nanoscale thickness is described. They are made from several fundamental sheets of orthorhombic alpha-MoO(3), which can be processed in large quantities via a low cost synthesis route that combines thermal evaporation and mechanical exfoliation.
Lili Cai et al.
Nano letters, 11(2), 872-877 (2011-01-26)
We report an atmospheric, catalyst-free, rapid flame synthesis technique for growing single, branched, and flower-like α-MoO(3) nanobelt arrays on diverse substrates. The growth rate, morphology, and surface coverage density of the α-MoO(3) nanobelts were controlled by varying the flame equivalence
Efficient, large area ITO-and-PEDOT-free organic solar cell sub-modules.
Hui Jin et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(19), 2572-2577 (2012-04-11)
MoO3 films spin-coated from a nanoparticle suspension for efficient hole-injection in organic electronics.
Jens Meyer et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(1), 70-73 (2010-10-27)
Jian Liu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(20), 2774-2779 (2012-04-19)
High-efficiency inverted polymer solar cells based on PCDTBT:PC(70)BM blend with the MoO(3)-Al composite film as the cathode buffer layer and the MoO(3)/Al as the anode have been demonstrated. A V(OC) of 0.88 V, a J(SC) of 10.88 mA cm(-2), a