Merck
275905
Sigma-Aldrich
テトラアンミン白金(II)クロリド 水和物
98%
別名:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
CAS番号:
分子量:
334.11 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
組成
Degree of hydration, ≤1
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES記法
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化テトラアミン白金(II)一水和物は、白金の供給源として使用されます:
  • ナフィオン膜における白金電極層の成長。
  • 揮発性有機化合物を分解するための電子ビーム技術における共役触媒として使用。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
275905-250MG:
275905-VAR:
275905-5G:
275905-BULK:
275905-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electro-mechanical actuator with muscle memory.
Khaldi A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(38), 8029-8034 (2014)
Fabrication and characterization of an ionic polymer-metal composite bending sensor.
Song DS, et al.
Macromolecular Research, 25(12), 1205-1211 (2017)
Novel hybrid technology for VOC control using an electron beam and catalyst.
Jeon EC, et al.
Research on Chemical Intermediates, 34(8-9), 863-870 (2008)