Merck
76070
Sigma-Aldrich
硝酸パラジウム(II) 二水和物
~40% Pd basis
別名:
Palladium dinitrate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NO3)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
266.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder or crystals
品質水準
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
濃度
~40% Pd
SMILES記法
O.O.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
InChI Key
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸パラジウム(II)二水和物は、有機分子の水素化、アルカンの脱水素化、およびアルコールの酸化などの触媒反応に一般的に使用される反応性の高い化合物です。また、パラジウムの表面電着にも用いられ、パラジウム含有材料の作製におけるパラジウム源としても使用されます。
また、3次元(3D)還元型酸化グラフェン(rGO)およびPdナノ粒子(NP)で修飾した膨張性黒鉛(EG)ナノコンポジット(NC)で作られる、低コスト固体水素貯蔵デバイスの作製にも使用されています。
アプリケーション
硝酸パラジウム(II) 二水和物は、以下の反応物として使用されます。
  • 触媒作用のための活性炭のドーピング
  • アンモニアボランの加水分解における、ハイドロキシアパタイト(HAP)担持Pdナノクラスターの触媒使用。
本化合物は以下の触媒として使用されます。
  • 1-ヘプチンおよびナフタレンの選択的水素化
  • 多孔性配位ポリマーMIL-101のサポートによる
本化合物は以下の反応物として使用することもできます。
  • 燃料電池におけるメタノール耐性酸素還元反応用の白金-パラジウム/炭素合金ナノ触媒の調製
  • 硝酸塩ベースの電解浴からのPdおよびCuの共電着によるTi基板上のCu-Pd合金薄膜の合成
  • スチレンおよびアクリル酸エチルとp-ヨードニトロベンゼンのマイクロ波応用Heck反応のための垂直配向多層カーボンナノチューブに担持されたパラジウム触媒の調製
  • アセチレン水素化のための硫化ジフェニル修飾Pd/TiO2触媒の調製
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
76070-BULK:
76070-VAR:
76070-1G:
76070-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design and Electrochemical Study of Three-Dimensional Expanded Graphite and Reduced Graphene Oxide Nanocomposites Decorated with Pd Nanoparticles for Hydrogen Storage
Emmanuel Boateng, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 125, 22970-22981 (2021)
Influence of ni addition to a low-loaded palladium catalyst on the selective hydrogenation of 1-heptyne.
Lederhos CR, et al.
Quimica nova, 33(4), 816-820 (2010)
A new recyclable Pd catalyst supported on vertically aligned carbon nanotubes for microwaves-assisted Heck reactions
Janowska I, et al.
Comptes Rendus Chimie, 14 (2011)
Pd/NH2-KIE-6 catalysts with exceptional catalytic activity for additive-free formic acid dehydrogenation at room temperature: Controlling Pd nanoparticle size by stirring time and types of Pd precursors
Min-Ho Jin, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 43, 1451-1458 (2018)
Methanol-tolerant oxygen reduction reaction at Pt-Pd/C alloy nanocatalysts
Remona AM, et al.
Journal of Fuel Cell Science and Technology, 8(1) (2011)