Merck
520748
Sigma-Aldrich
酸化パラジウム(II)
99.97% trace metals basis
別名:
一酸化パラジウム, 酸化パラジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
OPd
CAS番号:
分子量:
122.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.97% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
組成
Pd, 85-87%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
870 °C (lit.)
密度
8.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Pd]
InChI
1S/O.Pd
InChI Key
HBEQXAKJSGXAIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化パラジウム(II)(PdO)は、バンドギャップが2.2~2.7 eVのp型半導体です。炭化水素の酸化反応やガスセンサー製造用の効率的な触媒として広く使用されています。
アプリケーション
セリア担持酸化パラジウム(II)は、 シュウ酸塩のオゾン化触媒として使用でき、 汚染水中の難分解性有機物の分解を 促進します。PdOは、オゾンを表面原子状酸素に分解するための 活性部位を提供します。 WO3触媒上でアルコールを部分酸化する助触媒として使用できます。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
520748-VAR:
520748-BULK:
520748-1G:
520748-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Self-assembly of a heteropolyoxopalladate nanocube: [Pd(II)13As(V)8O34(OH)6]8-.
Elena V Chubarova et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(49), 9542-9546 (2008-10-14)
Masanao Yokohira et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 58(4), 211-221 (2006-11-25)
We have established and documented an in vivo bioassay for detection of hazards with intratracheally instilled fine particles, which can be used for risk assessment of toxicity of materials inhaled into deep lung tissue of humans (Yokohira et al. Establishment
Qian Liu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 7(1), 362-367 (2007-04-26)
The optical reflectance and transmittance of Platinum oxide (PtO(x)) and palladium oxide (PdO(x)) thin films for ultrahigh-density optical storage are investigated using Z-scan technique under irradiation of blue laser (442 nm). The power thresholds of the PtO(x) and PdO(x) decomposition
Qi Li et al.
Environmental science & technology, 44(9), 3493-3499 (2010-04-15)
A novel composite photocatalyst of nitrogen (N) and fluorine (F) codoped titanium oxide (TiO(2)) nanotube arrays with dispersed palladium oxide (PdO) nanoparticles was developed by dispersing PdO nanoparticles into N and F codoped TiO(2) nanotube array template created by anodization
Qi Li et al.
Environmental science & technology, 43(5), 1534-1539 (2009-04-09)
Removal of arsenic species from water by palladium-modified nitrogen-doped titanium oxide (TiON/PdO) nanoparticles was investigated with and without visible light. For the first time, a high degree of As(III) removal undervisible light illumination was demonstrated on oxide photocatalysts. Over 2