Merck
203939
Sigma-Aldrich
パラジウム
powder, 99.995% trace metals basis
別名:
パラジウム元素, パラジウム黒, パラジウム(粉末)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
CAS番号:
分子量:
106.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
9.96 μΩ-cm, 20°C
粒径
0.25-2.36 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パラジウム(Pd)は、白金族に属する銀白色の遷移貴金属です。白金族の金属の中では最も密度が低く、12 g/cm3、また融点も最も低く、1555 °C です。Pd は触媒作用が強く、電気機器、歯科材料、埋め込み型医療機器、自動車触媒など、さまざまな用途で使用されています。また、さまざまな有機変換のための多様な不均一パラジウム触媒の調製にも広く使用されています。当社の高純度 Pd 粉末は、微量金属の純度が高いことで他社製品と差別化されており、電子工学、触媒作用、合成などの感度の高い研究プロジェクトに特に有用です。
アプリケーション
  • 農業廃棄物由来のシリコン-炭素複合材料を用いたリチウムイオン電池用負極の進歩:レビュー:このレビューでは、農業廃棄物由来のシリコンとグラファイトを統合し、リチウムイオン電池用の高性能負極を製造することに焦点を当て、電池技術における持続可能な材料源の重要性を強調しています(Fafure et al., 2024)。
  • 二次元ショットキー接合に基づくエッジ強化型超小型発電機:グラファイトの電気的特性を活用して小型発電機の効率を高め、マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)および環境発電技術の進歩に大きく貢献しています′(Yu et al., 2024)。
  • 微生物燃料電池とメタタクソノミ解析を用いたキャッサバ廃水のバッチ処理および半連続処理:廃水処理における微生物燃料電池へのグラファイトの応用を示し、廃棄物管理と産業プロセスにおけるエネルギー生成のための環境にやさしいソリューションを提供しています′(Quintero-Díaz and Gil-Posada, 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
203939-VAR:
203939-5G:
203939-1G:
203939-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Stefano Nicolai et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 3783-3801 (2013-03-21)
Tetrahydrofurans and pyrrolidines are among the most important heterocycles found in bioactive compounds. Cyclization-functionalization domino reactions of alcohols or amines onto olefins constitute one of the most efficient methods to access them. In this context, oxy- and aminoalkynylation are especially
Xuxing Chen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(16), 2582-2585 (2013-03-19)
A one-pot two-step synthesis of versatile indenones has been developed. This palladium(II)-catalyzed transformation involves generation and condensation of ortho-functionalized 1,2-benzils from 2-(2-arylethynylphenyl)acetonitriles using Ph2SO as the oxidant. The resulting 3-cyanoindenones can be converted to various valuable molecules.
Meng Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(16), 2574-2577 (2013-03-15)
A novel Pd/Cu catalyzed domino reaction for the synthesis of functionalized pyrrolo[1,2-b]pyridazines from readily accessible (hetero)aryl propargyl alcohols and 1-amino-2-bromopyrroles was developed. This cascade process involves a Sonogashira cross-coupling reaction, an isomerization and an intramolecular condensation.
Ling Li et al.
Nature chemistry, 5(7), 607-612 (2013-06-22)
The development of transition metal-catalysed cross-coupling reactions has greatly influenced the manner in which the synthesis of complex organic molecules is approached. A wide variety of methods are now available for the formation of C(sp(2))-C(sp(2)) bonds, and more recent work
V Volarevic et al.
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 18(1), 131-137 (2013-04-25)
As novel therapeutic agents relevant to colon cancer therapy are explored continuously, we tested 4 R2edda-type ligand precursors O,O'-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-2-(4-methyl)pentanoic acid (L1.2HCl-L4.2HCl) and corresponding palladium(II) and platinum(II) complexes against the human colon cancer cell lines CaCo-2, SW480 and
資料
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.