Merck
205761
Sigma-Aldrich
硝酸パラジウム(II) 水和物
別名:
二硝酸パラジウム 水和物, 硝酸パラジウム 水和物, 硝酸第一パラジウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NO3)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
230.43 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder and chunks
品質水準
組成
Degree of hydration, ~2
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChI Key
DTZRLFJKQHIVQA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 燃料電池におけるメタノール耐性酸素還元反応に用いる白金-パラジウム/炭素合金ナノ触媒の合成
  • 硝酸塩系電解槽からのPdおよびCuの共電着による、Ti基盤上でのCu-Pd合金薄膜の合成
  • p-ヨードニトロベンゼンとスチレンおよびアクリル酸エチルとのマイクロ波を用いたHeck反応に利用する、垂直配向多層カーボンナノチューブ上に担持したパラジウム触媒の合成
  • 焼結耐久性Pd/SiO2ナノ触媒の合成
  • アセチレン水素化に用いるジフェニルスルフィド修飾Pd/TiO2触媒の合成
  • クロトンアルデヒドの気相水素化に対して活性な、アルミナ担持パラジウム触媒の合成
二硝酸グリコール類を生成するアルケンのニトロ化に用いる触媒。担持Pd触媒の前駆体としても用います。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
205761-2G:
205761-BULK:
205761-VAR:
205761-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hatice Gamze Soğukömeroğulları et al.
Journal of hazardous materials, 369, 96-107 (2019-02-19)
We reported the improved catalytic property of Pd (0) nanoparticles decorated on amine-functionalized graphene nanosheets (Pd/GNS-NH2) for the hydrogenation of nitrophenol derivatives in the presence of NaBH4 at moderate conditions. Pd/GNS-NH2 nanocatalyst was synthesized by the deposition-reduction method. Sundry techniques