Merck
8.14573
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate dihydrate
40% Pd, for synthesis
別名:
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(NO3)2 · 2 H2O
CAS番号:
分子量:
266.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-265-8
NACRES:
NA.22
product name
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), for synthesis
品質水準
形状
powder
有効性
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
InChI Key
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級II
第二種酸化性固体