反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
InChI Key
YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
関与する反応物:
- 弱く調整されたアセトニトリル配位子に起因して、金属供給源としての役割を果たす反応
以下の前駆体:
- 樹状 SCS‐ピンサーパラジウム錯体の合成
- クリック配位子のパラジウム錯体
- Heck クロスカップリング、Suzuki クロスカップリング、アルデヒドオレフィン化に使用するためのジパラジウム触媒
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
339768-250MG:4548173137520
339768-BULK:
339768-VAR:
339768-1G:4548173137513