439479
Selectfluor®フッ素化試薬
>95% in F+ active
別名:
1-クロロメチル-4-フルオロ-1,4-ジアゾニアビシクロ[2.2.2]オクタンビス(テトラフルオロボラート), N-クロロメチル-N′-フルオロトリエチレンジアンモニウムビス(テトラフルオロボラート), F-TEDA
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
>95% in F+ active
mp
260 °C (lit.)
官能基
chloro
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
InChI
1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1
InChI Key
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アセトアセタミドの触媒フリーで高選択的な求電子モノフッ素化:PEG-400中の2-フルオロアセトアセタミドの簡便かつ効率的な調製
以下に使用できます:
- 求電子フッ素の高効率で汎用性に優れた原料として
- 2,5-ジアリールフランのcis-1,4-エネジオンへの酸化的開環に作用するフッ素化試薬として
- シリルケテンアセタールを直接フッ素化して、α-フルオロ-α-アリールカルボン酸を形成するため
- フッ素化アシルシランの調製などに使用される求電子フッ素化試薬として
引用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
439479-VAR:
439479-5G:4548173150956
439479-25G:4548173150949
439479-BULK:
439479-100G:4548173229690