Merck
392715
Sigma-Aldrich
N-フルオロベンゼンスルホンイミド
97%
別名:
N-フルオロジ(ベンゼンスルホニル)アミン, N-フルオロジベンゼンスルホンイミド, NFSI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5SO2)2NF
CAS番号:
分子量:
315.34
Beilstein:
5348902
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-フルオロベンゼンスルホンイミド(NFSi)は、フッ素を中性有機分子に導入する有機合成において一般に使用される求電子性フッ素化剤です。また、反応性有機金属種やマロン酸アニオンなどの求核性基質をフッ素化するためにも用いられます。
NFSiは、ベンゼンスルホンイミドとフッ素との反応によって合成できます。
アプリケーション
エノラ-トやカルバニオンにF+を容易に導入できる、安定で取り扱いの簡単な結晶性の物質です
パラジウム触媒による-ブトキシカルボニルラクトンやラクタムのエナンチオ選択的なふっ素化反応に用いられる試薬です。ブチルリチウムを用いるジハロピリジンの求電子的二フッ素化反応、トリフェニルホスフィンを用いるアルコ-ルのジベンゼンスルホンアミドへの直接的な変換反応にも用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
392715-1G:
392715-BULK:
392715-5G:
392715-50G:
392715-500G:
392715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toshiaki Suzuki et al.
The Journal of organic chemistry, 72(1), 246-250 (2006-12-30)
An efficient catalytic enantioselective fluorination of tert-butoxycarbonyl lactones and lactams is reported. Reactions of the lactone substrates proceeded smoothly in an alcoholic solvent with a catalytic amount of chiral Pd(II) complex. In the case of the less acidic lactam substrates
N-fluorobenzenesulfonimide
Bizet V
Synlett, 23(18), 2719-2720 (2012)
Anthony A Fodor et al.
The Journal of general physiology, 127(6), 755-766 (2006-06-01)
The study of ion channel function is constrained by the availability of structures for only a small number of channels. A commonly used bioinformatics technique is to assert, based on sequence similarity, that a domain within a channel of interest
Tetrahedron Letters, 47, 8457-8457 (2006)
N-Fluorobenzenesulfonimide
Poss AJ
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 23(18), 2719-2720 (2001)