アッセイ
98%
形状
crystals
bp
219 °C (lit.)
mp
83-87 °C (lit.)
密度
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI Key
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D39029-100G:
D39029-BULK:
D39029-5G:
D39029-500G:
D39029-2KG:
D39029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)