certified reference material
TraceCERT®
品質水準
品質
40 components in tert-Butyl methyl ether
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
法的情報
アナライト
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-27.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-33.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16558-VAR:
16558-2ML-PW:
16558-BULK:
16558-5ML-PW:
16558-5ML:
16558-2ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
MoCRA brings the most significant changes to US cosmetic regulations in 80 years, requiring companies to monitor FDA updates and adopt new compliance policies.
プロトコル
IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.