グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
組成
contains IFRA restricted β-Damascone
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
Damascone, cis-β-damascone
官能
leather; woody; minty; floral; fruity; sweet
SMILES記法
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChI Key
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
アプリケーション
- さまざまなワインの花の香りおよび香料および香料工業で主に使用されているβ-ダマセノン合成の前駆体として.
- 緑茶の花の香りに寄与する主要な揮発性化合物の1つ.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W324300-BULK-K:
W324300-1KG-K:
W324300-VAR-K:
W324300-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック