Merck
W241407
Sigma-Aldrich
酢酸エチル
≥99%, FCC, FG
別名:
EtOAc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
88.11
FEMA番号:
2414
Beilstein:
506104
EC Number:
欧州評議会番号:
191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.001
NACRES:
NA.01
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.560
FDA 21 CFR 182.60
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
フォーマット
neat
官能
green; ethereal; fruity; sweet
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸エチルは、ホルマリン-エーテル沈降テクニックにおけるジエチルエーテルの代わりとなる有効な溶媒であり、糞便検体中の卵、幼虫、および包嚢の濃縮に使用されます。アセトアルデヒドは、Ce添加チタニア表面上の酸化銅存在下、エタノールおよび酢酸エチルの酸化燃焼において生成される反応中間物です。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W241407-20KG:4548173283609
W241407-BULK-K:
W241407-10KG:4548173283555
W241407-VAR-K:
W241407-1KG-K:4548173283593
W241407-10KG-K:4548173283562
W241407-1DRUM-K:
W241407-20KG-K:4548173283616
W241407-186KG-K:
W241407-186KGPW-K:
W241407-SAMPLE:
W241407-1KG:4548173283586
W241407-186KG:4548173283579
W241407-900G:
W241407-SAMPLE-K:
W241407-181KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Extraction of Kober chromogen into tetrachloroethane containing trichloroacetic acid in determination of urinary estrogens during pregnancy.
N Y Yang et al.
Clinical chemistry, 24(12), 2217-2217 (1978-12-01)
Andreas F Thünemann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(5), 2351-2357 (2006-02-24)
Superparamagnetic iron oxide particles (SPIO) of maghemite were prepared in aqueous solution and subsequently stabilized with polymers in two layer-by-layer deposition steps. The first layer around the maghemite core is formed by poly(ethylene imine) (PEI), and the second one is
Complete oxidation of CO, ethanol, and ethyl acetate over copper oxide supported on titania and ceria modified titania.
Larsson PO and Andersson A.
J. Catal., 179(1), 72-89 (1998)
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100