Merck
W230502
Sigma-Aldrich
Citral dimethyl acetal
≥90%
別名:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal dimethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
2305
EC Number:
欧州評議会番号:
39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
6.005
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
6.8 (vs air)
蒸気圧
9 mmHg ( 102.7 °C)
詳細
mixture of cis and trans
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; lemon; lime; citrus
SMILES記法
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI Key
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W230502-VAR-K:
W230502-100G:
W230502-SAMPLE:
W230502-SAMPLE-K:
W230502-4KG:
W230502-4KG-K:4548173968063
W230502-100G-K:4548173968049
W230502-1KG:
W230502-1KG-K:4548173968056
W230502-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)