Merck
W214019
Sigma-Aldrich
酪酸ベンジル
natural, ≥98%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2140
EC Number:
欧州評議会番号:
277
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.051
NACRES:
NA.21
官能:
fresh; floral; fruity
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; floral; fruity
SMILES記法
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChI Key
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W214019-VAR-K:
W214019-25G-K:
W214019-SAMPLE-K:
W214019-1KG-K:4548173966946
W214019-100G-K:4548173966939
W214019-100G:
W214019-BULK-K:
W214019-25G:
W214019-SAMPLE:
W214019-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)