Merck
SAB1402809
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXD1 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HOX4, HOX4G, Hox-4.7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IP
WB
クローン:
4F4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HOXD1(3231)
詳細
This gene is a member of the Antp homeobox family and encodes a protein with a homeobox DNA-binding domain. This nuclear protein functions as a sequence-specific transcription factor that is involved in differentiation and limb development. Mutations in this gene have been associated with severe developmental defects on the anterior-posterior (a-p) limb axis. (provided by RefSeq)
免疫原
HOXD1 (NP_078777, 151 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QVDYAAFGEPGPFPACLKASADGHPGAFQTASPAPGTYPKSVSPASGLPAAFSTFEWMKVKRNASKKGKLAEYGAASPSSAIRTNFSTKQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)