Merck
A9041
Sigma-Aldrich
Arg-Gly-Asp-Ser
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27N7O8
CAS番号:
分子量:
433.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
組成
Peptide content, ~70%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI Key
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Arg-Gly-Asp-Ser
詳細
テトラペプチドArg-Gly-Asp-Ser(RGDS)は、フィブロネクチンの細胞接着ドメインの重要なコンポーネントです。 RGDS配列は、最初に、ラット腎線維芽細胞(NRKcells)のフィブロネクチンへの結合を促進し、合成フィブロネクチンペプチドのタンパク質被覆プラスチックへの付着を促進することから発見されました。さらなる研究により、遊離RGDSペプチドは、フィブロネクチンで被覆された基質へのNRK細胞の付着を阻害することが示されています。 RGDS配列は、E. coli上のλ受容体やシンドビスの被覆タンパク質など、いくつかの他のタンパク質に認められることが示されています RGDSは梅毒菌Treponema pallidumスピロヘータが付着する標的配列でもあります。
RGDSは、フィブリノーゲンによる生体の赤血球凝集とフィブリノーゲンの赤血球膜への特異的結合をブロックすることが示されています。培養ヒトメサンギウム細胞におけるトランスフォーミング成長因子β1(TGFβ1)mRNAの発現と分泌に対するRGDSの影響が研究されています。RGDSは、海綿Suberites domunculaの培養細胞におけるインテグリンを介したシグナル伝達の研究に利用されています。
RGDSは、結核菌Mycobacteriumのマウス肺胞マクロファージへの付着を抑制することが示されています。
アプリケーション
Arg-Gly-Asp-Serは、次の用途で使用されています。
  • ラットにおける細胞接着に対するその作用を研究するため。
  • インテグリン関連受容体を介してのフィブリノゲンと赤血球との相互作用を分析するため。
  • 細胞接着プロセスにおけるインテグリンの役割を評価する目的で、細胞を前処理するため。
  • 糖タンパク質IIIA(GPIIIa)との結合をめぐる血小板分泌ナノシート吸着タンパク質との競合を試験するため。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
本製品は水に可溶(1 mg/mL)であり、
透明で無色の水溶液となります。
その他情報
0.1%TFA水溶液から凍結乾燥されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9041-VAR:
A9041-5MG-PW:
A9041-10MG:
A9041-2MG-PW:
A9041-BULK:
A9041-5MG:
A9041-2MG:
A9041-10MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toshiki Sawada et al.
Molecular bioSystems, 8(4), 1264-1274 (2012-02-02)
We obtained novel peptides that selectively bind to self-assembling peptide nanomaterials from a random peptide library displayed on phages. Affinity-dependent peptide screening gave phage clones displaying peptides with selective affinities against two kinds of highly networked nanofibers constructed of β-sheet
Bartley J Gill et al.
Cancer research, 72(22), 6013-6023 (2012-09-07)
Better understanding of the biophysical and biochemical cues of the tumor extracellular matrix environment that influence metastasis may have important implications for new cancer therapeutics. Initial exploration into this question has used naturally derived protein matrices that suffer from variability
Valeria S Mouguelar et al.
Reproduction (Cambridge, England), 141(5), 581-593 (2011-02-23)
Integrins are cell adhesion molecules that are thought to be involved in sperm-oocyte interaction. Nevertheless, their function in mammalian fertilization is still controversial, as different species behave differently. In amphibians, their role is mainly supported by Xenopus laevis studies, where
Integrin-associated protein (CD47) is a putative mediator for soluble fibrinogen interaction with human red blood cells membrane
De OS, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1818(3), 481-490 (2012)
Lian Leng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(27), 3650-3658 (2012-06-21)
The one-step, continuous formation of mosaic hydrogel sheets is presented. A microfluidic device allows controllable incorporation of secondary biopolymers within a flowing biopolymer sheet followed by a cross-linking step that retains the microscale composition. Information is encoded; mosaic stiffness and
資料
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。