由来生物
synthetic (organic
organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(O)=O
InChI
1S/C40H68N14O16/c1-20(31(61)50-24(17-55)35(65)51-25(18-56)34(64)49-22(8-2-3-11-41)37(67)54-14-6-10-28(54)39(69)70)47-36(66)27-9-5-13-53(27)38(68)26(19-57)52-33(63)23(15-30(59)60)48-29(58)16-46-32(62)21(42)7-4-12-45-40(43)44/h20-28,55-57H,2-19,41-42H2,1H3,(H,46,62)(H,47,66)(H,48,58)(H,49,64)(H,50,61)(H,51,65)(H,52,63)(H,59,60)(H,69,70)(H4,43,44,45)
InChI Key
JMBLPSUDFRAOLU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6677-250UG:
A6677-VAR:
A6677-BULK:
A6677-1MG-PW:
A6677-1MG:
試験成績書(COA)