Merck
G5779
Sigma-Aldrich
Gly-Pro-Arg-Proアミド
≥97% (HPLC)
別名:
GPRP amide, Glycine-Proline-Arginine-Proline amide, Glycyl-L-prolyl-L-arginyl-L-prolinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32N8O4
CAS番号:
分子量:
424.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(N)=O
InChI
1S/C18H32N8O4/c19-10-14(27)25-8-3-6-13(25)16(29)24-11(4-1-7-23-18(21)22)17(30)26-9-2-5-12(26)15(20)28/h11-13H,1-10,19H2,(H2,20,28)(H,24,29)(H4,21,22,23)/t11-,12-,13-/m0/s1
InChI Key
SCCTZYGEMPQRCV-AVGNSLFASA-N
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Amino Acid Sequence
Gly-Pro-Arg-Pro-NH2
詳細
Gly-Pro-Arg-Proは、フィブリンタンパク質鎖にあるN-末端のGly-Pro-Arg領域を模倣するペプチドです。
アプリケーション
Gly-Pro-Arg-Proアミドは、以下の用途に使用されています:
  • トロンビンの活性を測定するための、液相および結合トロンビン阻害アッセイ時の緩衝液の1成分として
  • マウスから得られた血液中で、α-トロンビンの存在下にフィブリン重合をブロックし、フィブリン血栓形成を防止するために
  • ヒト可溶性フィブリンの調製時に、可溶性フィブリンの重合を阻止するために
生物化学的/生理学的作用
Gly-Pro-Arg-Proペプチドは、フィブリン重合の初期段階を抑制します。このペプチドのアミド誘導体は、EGTA(エチレングリコール-ビス (β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-四酢酸)の存在下であっても、プラスミンによるフィブリノーゲンとフラグメントDの分解を防ぎます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5779-BULK:
G5779-25MG:
G5779-5MG:
G5779-1MG:
G5779-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Klement et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 1(3), 587-594 (2003-07-23)
Although hirudin is better than heparin at preventing recurrent ischemia in patients with unstable angina, hirudin produces more bleeding. The purpose of this study was to use a rabbit arterial thrombosis prevention and ear bleeding model to determine whether for
P C Liaw et al.
The Journal of biological chemistry, 276(24), 20959-20965 (2001-04-11)
Although fibrin-bound thrombin is resistant to inactivation by heparin.antithrombin and heparin.heparin cofactor II complexes, indirect studies in plasma systems suggest that the dermatan sulfate.heparin cofactor II complex can inhibit fibrin-bound thrombin. Herein we demonstrate that fibrin monomer produces a 240-fold
Chuen Wen Tan et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1967, 305-321 (2019-05-10)
Flow cytometry assessment of platelets using the combination of GSAO [4-(N-(S-glutathionylacetyl)amino)phenylarsonous acid], a dithiol-reactive probe, and P-selectin, a platelet activation marker, is a novel and powerful assay in the identification and quantification of the procoagulant subpopulation of platelets that has
Leonardo Pasalic et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1646, 369-389 (2017-08-15)
Flow cytometry is a powerful tool for rapid evaluation of multiple functional properties of large numbers of platelets in whole blood. In the following chapter, we provide a number of flow cytometry-based protocols broadly aimed at (1) assessment of constitutively
Christine S M Lee et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2663, 441-461 (2023-05-19)
Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a well-characterized, iatrogenic complication of heparin anticoagulation with significant morbidity. In contrast, vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) is a recently recognized severe prothrombotic complication of adenoviral vaccines, including the ChAdOx1 nCoV-19 (Vaxzevria, AstraZeneca) and Ad26.COV2.S (Janssen