Merck
P7912
Sigma-Aldrich
フロレチン
≥99% (HPLC), powder, GLUT inhibitor
別名:
β-(4-ヒドロキシフェニル)-2,4,6-トリヒドロキシプロピオフェノン, 2′,4′,6′-トリヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)プロピオフェノン, 3-(4-ヒドロキシフェニル)-1-(2,4,6-トリヒドロキシフェニル)-1-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O5
CAS番号:
分子量:
274.27
Beilstein:
1887240
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
フロレチン, ≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
~260 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
InChI Key
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フロレチンはジヒドロカルコンのクラスに属するポーラーダイです。
リンゴで見られる主要なポリフェノール。フロリジンのアグリコン。
アプリケーション
フロレチンは以下の用途に使用されています:
  • 2-[N-(7-ニトロベンズ-2-オキサ-1,3-ジアゾール-4-イル)アミノ]-2-デオキシ-d-グルコース(2-NBDG)および2-[N-(7-ニトロベンズ-2-オキサ-1,3-ジアゾール-4-イル)アミノ]-2-デオキシ-l-グルコース(2-NBDLG)の取り込みに対するその影響を試験するため
  • 放射性リガンド取り込みアッセイでGLUT1(ブドウ糖輸送担体1)-媒介輸送を抑制するための微小胞を培養するため
  • in vitroにおいてトロホブラスト細胞によるグルコース取り込みを止めるためのKRH緩衝液の構成要素として
生物化学的/生理学的作用
L型Ca2+チャネルをブロックします。両生類の有髄神経線維におけるCa2+で活性化されたK+チャネルを活性化させます。モノカルボキシレートトランスポーターインヒビター。
フロレチンは、脂質二重層の界面双極子ポテンシャルを減少させることが知られています。フロレチンは、タンパク質キナーゼC(PKC)活性を抑えてプログラム細胞死を刺激することによる抗がん作用を有します。また、GLUT(ブドウ糖輸送担体)およびアクアポリンの輸送機能を抑制することが分かっています。
例えばグリオキサールおよびメチルグリオキサールといったvic-ジカルボニル化合物と反応し、生体高分子との細胞毒性共役を阻止します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7912-250MG:
P7912-100MG:
P7912-VAR:
P7912-25MG:
P7912-BULK:
P7912-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modulation of lipid bilayer interfacial dipole potential by phloretin, RH421, and 6-ketocholestanol as probed by gramicidin channel conductance
Duffin RL, et al.
Langmuir, 19(4), 1439-1442 (2003)
Insulin-dependent, glucose transporter 1 mediated glucose uptake and tube formation in the human placental first trimester trophoblast cells
Basak S, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 55(, pages=), 94-99 (2018)
Uptake of a fluorescent L-glucose derivative 2-NBDLG into three-dimensionally accumulating insulinoma cells in a phloretin-sensitive manner
Sasaki A, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 29(1), 37-45 (2016)
Samer Al-Samir et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 36(1), 1602-1606 (2021-07-16)
We have studied the CO2 permeability of the erythrocyte membrane of the rat using a mass spectrometric method that employs 18 O-labelled CO2. The method yields, in addition, the intraerythrocytic carbonic anhydrase activity and the membrane HCO3- permeability. For normal rat
Placental glucose transporter (GLUT)-1 is down-regulated in preeclampsia
Luscher BP, et al.
Placenta, 55(, pages=), 94-99 (2017)
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.