Merck
PHL80513
Phloridzin
phyproof® Reference Substance
別名:
Floridzin, Phloretin 2′-glucoside, Phloridzosid, Phlorizin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O10
CAS番号:
分子量:
436.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H24O10/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
IOUVKUPGCMBWBT-QNDFHXLGSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80513-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)