Merck
I7018
Sigma-Aldrich
3-イソブチル-1-メチルキサンチン
≥99%, BioUltra
別名:
1-メチル-3-イソブチルキサンチン, 3,7-ジヒドロ-1-メチル-3-(2-メチルプロピル)-1H-プリン-2,6-ジオン, 3-イソブチル-1-メチル-2,6(1H,3H)-プリンジオン, IBMX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N4O2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
247859
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99%
不純物
<0.005% Phosphorus (P)
強熱残分
<0.1%
mp
200-201 °C (lit.)
溶解性
DMSO: soluble 1 M (with gentle warming)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): <0.05%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.005%
K: <0.05%
Mg: <0.005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アデノシン3′,5′-サイクリック一リン酸ホスホジエステラーゼ(cAMP PDE)阻害剤である3-イソブチル-1-メチルキサンチンは、下記の用途で使用されています:
  • 脂肪細胞の分化
  • 組織培養
  • 3T3-L1前駆脂肪細胞の分化
生物化学的/生理学的作用
IBMXによりホスホジエステラーゼを阻害した結果としてcAMP濃度が上昇するとPKAが活性化され、増殖の抑制、分化の亢進およびアポトーシスの誘導に至ります。IBMXは、気道粘膜の神経内分泌上皮細胞からのフェニレフリン誘導性の5-ヒドロキシトリプタミン放出を阻害します(IC50:1.3 μM)。IBMXは、アデノシン受容体アゴニストとしても作用します。IBMXは、神経筋接合部、GH3細胞および血管平滑筋細胞のイオンチャネルを阻害することが示されています。IBMXは、感覚ニューロン細胞内の貯蔵場所からのカルシウム放出を誘導します。
特徴および利点
  • ICPによる微量元素の試験
  • 微量の硫黄(硫黄塩として)およびリン(リン酸塩として)含量についてのICP試験
  • 微量アンモニウム含量についてのイオンクロマトグラフィー試験
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I7018-VAR:
I7018-250MG:
I7018-1G:
I7018-100MG:
I7018-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preferential apelin-13 production by the proprotein convertase PCSK3 is implicated in obesity
Shin K, et al.
FEBS Open Bio, 3(1), 328-333 (2013)
Distinct roles of the phosphatidate phosphatases lipin 1 and 2 during adipogenesis and lipid droplet biogenesis in 3T3-L1 cells
Sembongi H, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M113 (2013)
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
Masayoshi Higuchi et al.
Stem cells and development, 22(6), 878-888 (2012-10-03)
Both reactive oxygen species (ROS) and Forkhead box O (FOXO) family transcription factors are involved in the regulation of adipogenic differentiation of preadipocytes and stem cells. While FOXO has a pivotal role in maintaining cellular redox homeostasis, the interactions between
Uniaxial mechanical strain modulates the differentiation of neural crest stem cells into smooth muscle lineage on micropatterned surfaces
Li X, et al.
PLoS ONE, 6(10), e26029-e26029 (2011)