About This Item
実験式(ヒル表記法):
C254H377N65O75S6
CAS番号:
分子量:
5733.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
insulin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI Key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
インスリン(ウシ)EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
膵島のβ細胞によって産生される、2本のポリペプチド鎖からなるホルモンです。分子量は、約5800 Daです。αおよびβ鎖が、2鎖間のジスルフィド結合によって結合しています。α鎖は、鎖内のジスルフィド結合を持っています。インスリンは、グルコース、アミノ酸、および脂肪酸の、細胞への取り込み、利用、および貯蔵を調節し、グリコーゲン、タンパク質、および脂肪の分解を阻害します。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください。
その他情報
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qichen Yuan et al.
Nutrients, 12(1) (2020-01-19)
This study evaluated the effects and the underlying mechanisms of casein glycomacropeptide hydrolysate (GHP) on high-fat diet-fed and streptozotocin-induced type 2 diabetes (T2D) in C57BL/6J mice. Results showed that 8-week GHP supplementation significantly decreased fasting blood glucose levels, restored insulin
Jieyun Hong et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 681, 108260-108260 (2020-01-12)
Preadipocyte differentiation and lipid synthesis are critical steps for intramuscular fat (IMF) deposition and lipid metabolism homeostasis. IMF content of beef not only determines the ratio of muscle to adipose, but also determines the beef quality, flavor, and sensory characteristics.
Xiao-Fan Hu et al.
Theranostics, 11(8), 3796-3812 (2021-03-06)
Rationale: Mechanisms underlying the compromised bone formation in type 1 diabetes mellitus (T1DM), which causes bone fragility and frequent fractures, remain poorly understood. Recent advances in organ-specific vascular endothelial cells (ECs) identify type H blood vessel injury in the bone
Shujie Ning et al.
International journal of molecular sciences, 20(7) (2019-04-17)
Previous studies have demonstrated that monochromatic light affects plasma melatonin (MEL) levels, which in turn regulates hepatic insulin-like growth factor I (IGF-I) secretion via the Mel1c receptor. However, the intracellular signaling pathway initiated by Mel1c remains unclear. In this study
Ping Jiang et al.
Journal of dairy science, 103(7), 6661-6671 (2020-05-04)
The CD44 gene encodes a cell-surface glycoprotein that participates in a variety of biological processes such as cell interactions, adhesion, hematopoiesis, and tumor metastasis. We compared the transcriptome in bovine mammary epithelial cells (bMEC) of Chinese Holstein dairy cows producing