Merck
I4011
Sigma-Aldrich
インスリン ウシ膵臓由来
Hybri-Max, powder, suitable for hybridoma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C254H377N65O75S6
CAS番号:
分子量:
5733.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.77
グレード
Hybri-Max
品質水準
形状
powder
有効性
≥20 USP units per mg (dry basis)
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
acidified water, pH 2.0: 2 mg/mL
微量陽イオン
Zn: ≤1.0% (dry basis)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI Key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
遺伝子情報
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インスリン遺伝子は、ヒトクロモソーム11p15.5にマッピングされています。
アプリケーション
ウシ膵臓由来インスリンは、子宮内膜細胞培養に使用されています。また、本化合物は、インスリン負荷試験の実施、および産卵ニワトリにおけるタンパク栄養障害の影響の研究にも使用されています。
ウシ膵臓由来インスリンは実験のデザインおよび治療中に使用されました。実験動物(ウシなど)は、ウシインスリンを注入投与し、血糖値を一定水準まで低下させました。
生物化学的/生理学的作用
インスリン分泌または機能の異常は、糖尿病、肥満、およびその他の炭水化物代謝障害をもたらします。インスリンの生物学的作用はインスリン受容体(糖タンパク)により媒介され、主要なシグナル伝達経路を統合しています。
膵島のβ細胞によって産生される、2本のポリペプチド鎖からなるホルモンです。分子量は、約5800 Daです。αおよびβ鎖が、2鎖間のジスルフィド結合によって結合しています。α鎖は、鎖内のジスルフィド結合を持っています。インスリンは、グルコース、アミノ酸、および脂肪酸の、細胞への取り込み、利用、および貯蔵を調節し、グリコーゲン、タンパク質、および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I4011-50MG:
I4011-100MG:
I4011-250MG:
I4011-VAR:
I4011-500MG:
I4011-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Human longevity and 11p15. 5: a study in 1321 centenarians
Lescai F, et al.
European Journal of Human Genetics, 17(11), 1515-1515 (2009)
M C M B Vernay et al.
Journal of dairy science, 95(5), 2540-2549 (2012-05-01)
The metabolic load during periods of high milk production in dairy cows causes a variety of changes of metabolite blood concentrations including dramatically decreased glucose levels. These changes supposedly impair the immune system. The goal of this study was, therefore
Expression of glucocorticoid receptor alpha and its regulation in the bovine endometrium: Possible role in cyclic prostaglandin F2alpha production
Kuse M, et al.
Journal of Reproduction and Development, 59(4), 346-352 (2013)
Expression of VEGF and its receptors in the bovine endometrium throughout the estrous cycle: effects of VEGF on prostaglandin production in endometrial cells
Tasak Y, et al.
Journal of Reproduction and Development, 56(2), 223-229 (2010)
Effects of nutritional programing on growth and metabolism caused by albumen removal in an avian model
Willems E, et al.
The Journal of Endocrinology, 225(2), 89-100 (2015)