Merck
A2786
Sigma-Aldrich
アデニン
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
6-アミノプリン, ビタミンB4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5
CAS番号:
分子量:
135.13
Beilstein:
5777
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
分子量
Mw 135.13 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
溶解性
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI Key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデニンは、プリン核酸塩基であり、イノシン一リン酸(IMP)から合成されます。含窒素複素環芳香族化合物です。
アプリケーション
アデニンは以下に使用されています:
  • 抜かれた毛包からのケラチノサイトの誘導に使用されるグリーン培地の成分
  • 成熟マウスケラチノサイトの連続培養
  • SSEA4+角膜縁間質幹細胞の分化のための培地成分
生物化学的/生理学的作用
アデニンは、アデノシン三リン酸(ATP)、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)およびフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)などの重要な生体分子の構成成分です。NADおよびFADは、DNAやRNAの構造を形成し、また、タンパク質合成において重要な役割を担います。ATPは、細胞呼吸に不可欠なエネルギー源です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2786-BULK:
A2786-5G:
A2786-1G:
A2786-100G:
A2786-VAR:
A2786-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Limbal stromal tissue specific stem cells and their differentiation potential to corneal epithelial cells
Embryonic Stem Cell Protocols, 437-444 (2015)
Method for the Derivation of Induced Pluripotent Stem Cells from Human Hair Follicle Keratinocytes
Atlas of Human Pluripotent Stem Cells, 127-137 (2012)
Serial cultivation of primary adult murine keratinocytes
Epidermal Cells, 15-22 (2005)
The
Vander's Human Physiology, The Mechanisms of Body Function: Medicine, Human anatomy (2016)
Brian T Wilhelm et al.
Nature protocols, 5(2), 255-266 (2010-02-06)
Next-generation sequencing technologies are revolutionizing genomics research. It is now possible to generate gigabase pairs of DNA sequence within a week without time-consuming cloning or massive infrastructure. This technology has recently been applied to the development of 'RNA-seq' techniques for