Merck
A8751
Sigma-Aldrich
アデニン 塩酸塩
≥99%
別名:
アデニン、一塩酸塩, アデニン塩酸塩, 6-アミノプリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5 · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
171.59 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
SMILES記法
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI Key
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデニンは、in vivoおよびin vitroにおいて広範囲の化学的および生化学的役割があるプリン核酸塩基です。 アデニンは調節分子であり、DNA、RNA、補因子(NAD、FAD)およびシグナル伝達分子(cAMP)の構成要素です。
アプリケーション
アデニン塩酸塩水和物は以下に使用されています:
  • 酵母細胞培養におけるガラクトース誘導のための富栄養培地のサプリメントとして。
  • 細胞生存および共培養アッセイのためにMiaPaCa2細胞株を培養するため。
  • Schizosaccharomyces pombeの発芽のためのPombe Glutamate(PMG)培地の成分として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8751-BULK:
A8751-25G:
A8751-5G:
A8751-VAR:
A8751-1G:
A8751-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Astrid Ruefli-Brasse, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2011 (2011)
Isabelle Loïodice et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
In eukaryotic cells, silent chromatin is mainly found at the nuclear periphery forming subnuclear compartments that favor silencing establishment. Here, we set up an inducible system to monitor silencing establishment at an ectopic locus in relation with its subnuclear localization
Posttranslational Arginylation Enzyme Arginyltransferase1 Shows Genetic Interactions With Specific Cellular Pathways in vivo
Wiley DJ, et al.
Frontiers in Physiology, 11, 427-427 (2020)
David J Wiley et al.
Frontiers in physiology, 11, 427-427 (2020-05-22)
Arginyltransferase1 (ATE1) is a conserved enzyme in eukaryotes mediating posttranslational arginylation, the addition of an extra arginine to an existing protein. In mammals, the dysregulations of the ATE1 gene (ate1) is shown to be involved in cardiovascular abnormalities, cancer, and