Merck
G11950
Sigma-Aldrich
グアニン
98%
別名:
2-アミノ-1,7-ジヒドロ-6H-プリン-6-オン, 2-アミノ-6-ヒドロキシプリン, 2-アミノヒポキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5O
CAS番号:
分子量:
151.13
Beilstein:
9680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
hydrochloric acid: soluble 5 M, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow-green
SMILES記法
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデニン、シトシン、チミン、およびグアニンは、核酸DNAおよびRNAに見出される4つの主要な核酸塩基です。グアニンはプリン誘導体です。大員環に似た平面四辺形のグループに集まり、その中で、塩基が水素結合を介して相互作用していることが報告されています。DNAおよびRNAにおいて、ナトリウムイオンまたはカリウムイオンの存在下でグアニン塩基が伸長し、安定した4本鎖螺旋を形成することが報告されています。水性媒体中のさまざまな炭素電極におけるグアニンの電気化学的酸化が研究されています。生理学的条件下で過酸化亜硝酸と反応し、8-ニトログアニンを生成します。
アプリケーション
グアニンは、グラッシーカーボン微小電極と、サイクリック・ボルタンメトリーおよび示差パルス・ボルタンメトリーとを用いて、グアニンおよびアデニンの電気化学的酸化機序を調べるのに適した試薬です。混合配列ペプチド核酸 (PNA) モノマーの調製に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G11950-25G:
G11950-10G:
G11950-BULK:
G11950-VAR:
G11950-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A M Oliveira-Brett et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 55(1-2), 61-62 (2002-01-12)
The electrochemical oxidation mechanism of guanine and adenine was investigated using a glassy carbon microelectrode and cyclic and differential pulse voltammetry. It is pH-dependent and the electron transfer process occurs in consecutive steps with the formation of strongly adsorbed dimers
Synthesis of peptide nucleic acid monomers containing the four natural nucleobases: thymine, cytosine, adenine, and guanine and their oligomerization.
Dueholm KL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(19), 5767-5773 (1994)
K Phillips et al.
Journal of molecular biology, 273(1), 171-182 (1997-11-21)
In both DNA and RNA, stretches of guanine bases can form stable four-stranded helices in the presence of sodium or potassium ions. Sequences with a propensity to form guanine tetraplexes have been found in chromosomal telomers, immunoglobulin switch regions, and
V Yermilov et al.
Carcinogenesis, 16(9), 2045-2050 (1995-09-01)
Nitric oxide and superoxide anion, both formed in inflamed tissues, react rapidly to form the peroxynitrite anion (ONOO-), a strong oxidant which can initiate reactions characteristic of hydroxyl radical (HO.), nitronium ion (NO2+) and nitrogen dioxide radical (NO2.). Peroxynitrite, therefore
Qian Li et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(21), 7423-7428 (2010-05-08)
The electrochemical oxidation of guanine is studied in aqueous media at various carbon electrodes. Specifically edge plane pyrolytic graphite (EPPG), basal plane pyrolytic graphite (BPPG), and highly ordered pyrolytic graphite (HOPG) were used, and the voltammetry was found to vary
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究