Merck
I4125
Sigma-Aldrich
イノシン
≥99% (HPLC)
別名:
(−)-イノシン, ヒポキサンチン 9-β-D-リボフラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N4O5
CAS番号:
分子量:
268.23
Beilstein:
624896
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イノシンは、主にモノホスフェートとして存在する非標準的なヌクレオチドです。デオキシチミジン、デオキシアデノシン、およびデオキシグアノシンと塩基対を形成できます。グアニンの代わりのイノシンの取り込みは、翻訳イベントを調節します。イノシンは、抗酸化、抗炎症、および神経保護作用を持っています。イノシンは、神経損傷、炎症、および酸化ストレスに対する治療サプリメントとして処方されます。アデノシン受容体を通じて生物学的プロセスを調節します。アデノシン受容体を介して、うつ病性障害における神経突起伸長を促進します。イノシンはまた、感染における敗血症の治療にも使用されます。
アプリケーション
イノシンは以下に使用されます:
  • 膵臓癌細胞株でのヌクレオチドレスキュー実験における培地添加剤。
  • 完全合成培地、および幼生二選択アッセイにおける成分。
  • 質量分析におけるリファレンス標準品。
生物化学的/生理学的作用
イノシンは、神経成長因子(NGF)によって誘導される神経突起伸長の強力な刺激剤です。損傷に伴う脳内のイノシンレベルの上昇は、軸索の再生および成長に関連するタンパク質の発現上昇に関係しています。イノシンを投与されたマウスでは、虚血性の脳損傷後の、精密な運動コントロールの回復が促進されることが示されています。イノシンはA-to-I RNA編集の研究に使用されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I4125-1G:
I4125-100G:
I4125-VAR:
I4125-5G:
I4125-25G:
I4125-BULK:
I4125-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inosine reduces systemic inflammation and improves survival in septic shock induced by cecal ligation and puncture
Liaudet L, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(7), 1213-1220 (2001)
Inosine in DNA and RNA
Alseth I, et al.
Current Opinion in Genetics & Development, 26, 116-123 (2014)
Oral administration of inosine produces antidepressant-like effects in mice
Muto J, et al.
Scientific Reports, 4, 4199-4199 (2014)
Inosine induces context-dependent recoding and translational stalling
Licht K, et al.
Nucleic Acids Research (2018)
Inosine-a Multifunctional Treatment for Complications of Neurologic Injury
Doyle C, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(6), 2293-2303 (2018)