Merck
G6264
Sigma-Aldrich
グアノシン
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
9-(β-D-リボフラノシル)グアニン, グアニン-9-β-D-リボフラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O5
CAS番号:
分子量:
283.24
Beilstein:
625911
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.05 M acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グアノシンは、次の用途で使用されています:
  • Bacillus mojavensis′の嫌気的増殖に対するその効果を調べるための基礎培地のリボヌクレオシド成分として
  • マウス由来胚性幹細胞を培養するためのダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)の成分として′
  • ニワトリ胚性幹細胞を培養するためのヌクレオシド溶液の成分として
生物化学的/生理学的作用
グアニジンは、細胞代謝で重要な機能を発揮するプリンヌクレオシドです。また、増殖と分化を引き起こし、また抗アポトーシス効果を発揮することで、グリア細胞、海馬ニューロン、褐色細胞腫における神経保護効果と神経栄養効果も認められています。グアノシンは、複数の神経病態に対する治療薬として機能します。敗血症誘発性認知障害、肝性脳症、リポ多糖(LPS)誘発性炎症、虚血傷害、アジド誘発性酸化的損傷に対する効果を発揮します。グアノシンは、グアノシン一リン酸(GMP)、グアノシン二リン酸(GDP)、グアノシン三リン酸(GTP)、環状GMP(cGMP)の前駆体としての細胞培養での使用に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G6264-5G:
G6264-BULK:
G6264-500G:
G6264-VAR:
G6264-25G:
G6264-1G:
G6264-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Zoran D Matović et al.
Journal of inorganic biochemistry, 121, 134-144 (2013-02-05)
Novel square-planar palladium(II) complexes with O-N-N-O-type ligands H4mda (H4mda=malamido-N,N'-diacetic acid) and H4obp (H4obp=oxamido-N,N'-di-3-propionic acid) were prepared and characterized. The ligands coordinate to the palladium(II) ion via two pairs of deprotonated ligating atoms with square chelation. A four coordinate, square-planar geometry
Aditya C Bandekar et al.
Current biology : CB, 30(20), 3961-3971 (2020-09-12)
Although the major events in prokaryotic cell cycle progression are likely to be coordinated with transcriptional and metabolic changes, these processes remain poorly characterized. Unlike many rapidly growing bacteria, DNA replication and cell division are temporally resolved in mycobacteria, making
Jeffery T Davis et al.
Chemical Society reviews, 36(2), 296-313 (2007-02-01)
Nature's use of a simple genetic code to enable life's complex functions is an inspiration for supramolecular chemistry. DNA nucleobases carry the key information utilizing a variety of cooperative and non-covalent interactions such as hydrophobic, van der Waals, pi-pi stacking
Zhe Li et al.
Nucleic acids research, 42(6), 4068-4079 (2013-12-29)
G-quadruplex-forming oligonucleotides containing modified nucleotide chemistries have demonstrated promising pharmaceutical potential. In this work, we systematically investigate the effects of sugar-modified guanosines on the structure and stability of a (4+0) parallel and a (3+1) hybrid G-quadruplex using over 60 modified
Thomas Gonatopoulos-Pournatzis et al.
The Biochemical journal, 457(2), 231-242 (2013-12-21)
The 7mG (7-methylguanosine cap) formed on mRNA is fundamental to eukaryotic gene expression. Protein complexes recruited to 7mG mediate key processing events throughout the lifetime of the transcript. One of the most important mediators of 7mG functions is CBC (cap-binding