Merck
G6752
Sigma-Aldrich
グアノシン
≥98%
別名:
9-(β-D-リボフラノシル)グアニン, グアニン-9-β-D-リボフラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O5
CAS番号:
分子量:
283.24
Beilstein:
625911
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
microbial
品質水準
100
200
アッセイ
≥98%
形状
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
formic acid:water (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES記法
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアノシンは、芳香族有機化合物であるプリンヌクレオシドです。グアノシンは、脳脊髄液、腸細胞、血液脳関門、および脳微小血管に存在します。
アプリケーション
グアノシンは以下に使用されます:
  • ダイオードアレイ検出およびエレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析法を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-DAD-ESI/MS)による、グルコシノレートの分析におけるスタンダード
  • マウス胚線維芽細胞(MEFs)培養における成分
  • HPLCによるアブラヤシゲノムサンプルにおける残存RNA混入物の検出のためのスタンダード
生物化学的/生理学的作用
グアノシンヌクレオシドは、グアニンベースのプリン作動性システムとしての細胞機能を引き出します。グルタミン酸トランスポーターによるグルタミン酸取り込みを調節します。中枢神経系の疾患における神経保護的な機能を持っています。グアノシンは、神経突起分枝、伸長、増殖、および分化を促進します。グアノシンを投与すると、GTPが補充されて、腎臓の虚血傷害において保護機能が引き出されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G6752-100G:
G6752-VAR:
G6752-5G:
G6752-500G:
G6752-1G:
G6752-BULK:
G6752-25G:
G6752-100MG-KC:
G6752-100MG:
2530134:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guanosine supplementation reduces apoptosis and protects renal function in the setting of ischemic injury
Kelly KJ, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 108(9), 1291-1298 (2001)
Guanosine: a neuromodulator with therapeutic potential in brain disorders
Lanznaster D, et al.
Aging and disease, 7(5), 657-657 (2016)
Qualitative and quantitative analysis of glucosinolates and nucleosides in Radix Isatidis by HPLC and liquid chromatography tandem mass spectrometry
Wang X, et al.
Acta Pharmaceutica Sinica. B, 3(5), 337-344 (2013)
mTORC1 couples nucleotide synthesis to nucleotide demand resulting in a targetable metabolic vulnerability
Valvezan AJ, et al.
Cancer Cell, 32(5), 624-638 (2017)
Variations in genomic DNA methylation during the long-term in vitro proliferation of oil palm embryogenic suspension cultures
Rival A, et al.
Plant Cell Reports, 32(3), 359-368 (2013)