Merck
C4654
Sigma-Aldrich
シチジン
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥99%
別名:
シトシンβ-D-リボシド, シトシン-1-β-D-リボフラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N3O5
CAS番号:
分子量:
243.22
Beilstein:
89173
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
遺伝子情報
mouse ... Uck1(22245)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シチジンはヌクレオシド分子です。シトシンがβ-N1-グリコシド結合によりリボース環に結合すると形成されます。
アプリケーション
シチジンは、異種間体細胞核移植(iSCNT)由来の胚盤胞を分析するための最小必須培地(MEM)の非必須アミノ酸成分として使用されています。また、グルタミン欠乏により誘発されるロッド・リング構造(RR)に対するシチジン添加の効果を研究するため、HeLa細胞培地の補助剤として使用されています。
シチジンは、複数の Bacillus mojavensis 菌株の嫌気性増殖に対するその効果を評価するために、リボヌクレオシド原液を調製するための成分として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4654-100MG:
C4654-100MG-KC:
C4654-BULK:
C4654-500MG:
C4654-1G:
C4654-VAR:
C4654-5G:
C4654-50G:
C4654-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G P Gerrits et al.
Clinical chemistry, 34(7), 1439-1442 (1988-07-01)
Disturbances in the metabolism of purines and pyrimidines in neurologically affected patients can be reflected by aberrant concentrations of nucleosides and nucleobases in cerebrospinal fluid (CSF). However, normal values, especially for children at different ages, are lacking. We collected 1000
Beata Brozek-Pluska et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
Noninvasive Raman imaging of non-fixed and unstained human colon tissues based on vibrational properties of noncancerous and cancerous samples can effectively enable the differentiation between noncancerous and tumor tissues. This work aimed to evaluate the biochemical characteristics of colon cancer
Koji Hayakawa et al.
The Journal of biological chemistry, 288(24), 17099-17110 (2013-04-30)
The orexin system plays a central role in the integration of sleep/wake and feeding behaviors in a broad spectrum of neural-metabolic physiology. Orexin-A and orexin-B are produced by the cleavage of prepro-orexin, which is encoded on the Hcrt gene. To
Leonidas Chouliaras et al.
Neurobiology of aging, 34(9), 2091-2099 (2013-04-16)
Epigenetic dysregulation of gene expression is thought to be critically involved in the pathophysiology of Alzheimer's disease (AD). Recent studies indicate that DNA methylation and DNA hydroxymethylation are 2 important epigenetic mechanisms that regulate gene expression in the aging brain.
Filippo M Cernilogar et al.
Nucleic acids research, 47(17), 9069-9086 (2019-07-28)
Pioneer transcription factors (PTF) can recognize their binding sites on nucleosomal DNA and trigger chromatin opening for recruitment of other non-pioneer transcription factors. However, critical properties of PTFs are still poorly understood, such as how these transcription factors selectively recognize