由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
Al: ≤0.02%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
SMILES記法
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G6779-BULK:
G6779-25G:
G6779-VAR:
G6779-5G:
G6779-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)