詳細
小麦胚芽tRNAには、多数の異なる、特定のtRNA分子が含まれています。
アプリケーション
コムギ胚芽から精製された粗精製トランスファーRNA(tRNA)には多数の特異的tRNA分子が含まれており、これらは様々な方法で分離可能です。in vitro翻訳系を利用した構造・機能の詳細な研究のための実験には、多くの場合高度に精製されたtRNAが必要です。そのためには、クロマトグラフィー分離とtRNAの可逆的な生化学的修飾を組み合わせて精製が行われます。コムギ胚芽tRNAは、RNAse Z(tRNA 3'-プロセシングエンドヌクレアーゼ)をコムギ胚芽から精製するために用いられてきました。この精製は6段階からなり、中でも最も効果的な工程はコムギ胚芽tRNAを含むアフィニティーカラムを用いたもので、このカラムにRNAse Zが強力に結合します。
核酸の精製および沈降における担体としての使用に適しています。
構成
tRNAは凍結乾燥粉末として提供され、水に2 mg/mLの濃度で溶解します。
単位の定義
1単位は、1.0 mLの水(光路長1 cm)で260 nmの吸光度が1.0となります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R7876-500UN-PW:
R7876-500UN:
R7876-15KU:
R7876-VAR:
R7876-2.5KU:
R7876-10KU:
R7876-BULK:
R7876-10KU-PW:
R7876-2.5KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spatial and temporal expression of the zebrafish genome by large-scale in situ hybridization screening.
Methods in cell biology, 77, 505-519 (2004-12-18)
Nature genetics, 30(3), 329-334 (2002-02-19)
Post-translational modification of histone tails is thought to modulate higher-order chromatin structure. Combinations of modifications including acetylation, phosphorylation and methylation have been proposed to provide marks recognized by specific proteins. This is exemplified, in both mammalian cells and fission yeast
PLoS genetics, 15(1), e1007730-e1007730 (2019-01-18)
Meiosis is a cellular program that generates haploid gametes for sexual reproduction. While chromosome events that contribute to reducing ploidy (homologous chromosome pairing, synapsis, and recombination) are well conserved, their execution varies across species and even between sexes of the
Biochemistry: The ylide has landed.
Nature, 498(7452), 45-47 (2013-05-17)
Folia parasitologica, 60(3), 181-191 (2013-08-21)
Acanthocephalans are a small group of obligate endoparasites. They and rotifers are recently placed in a group called Syndermata. However, phylogenetic relationships within classes of acanthocephalans, and between them and rotifers, have not been well resolved, possibly due to the