詳細
トランスファーリボ核酸(tRNA)は、非コードRNAです。約70~100塩基長です。クローバー型の二次構造があります。3本または4本のアームとステム構造を備えています。その構造中にプソイドウリジン、ジヒドロウリジンおよびメチル化された塩基のようなマイナーな塩基を持っています。トリプレットヌクレオチド配列とアミノ酸の結合部位があります。
アプリケーション
ウシ肝臓からのリボ核酸の移動が使用されています。
- 発蛍光団としてのチオフラビンT(ThT)の効率を分析するため
- 内皮細胞の成長を阻害する能力をテストするため
- 翻訳混合物の成分として
- ポリ(A)鎖RNAアフィニティカラムを使用したタンパク質精製研究用の非特異的競合RNAとして
ウシ肝臓から移植されたリボ核酸は、液体カラムクロマトグラフィーまたは高速液体クロマトグラフィー(HPLC)などの方法による特定のアミノアシル-tRNA種の精製に対する出発物質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
トランスファーリボ核酸(tRNA)は、タンパク質合成の重要なステップである翻訳において主要な役割を果たします。mRNAをタンパク質にデコードします。真核細胞には約40~60種類のtRNAがあり、バクテリアにはそれよりも少ないものがあります。これは、アミノ酸コードの縮重に依存します。各アミノ酸には特定のtRNAがあります。tRNAには特定のアミノ酸が含まれており、タンパク質合成部位に運ばれます。リボソームに結合し、アミノ酸を成長中のポリペプチド鎖に誘導します。また、さまざまな生物学的プロセスの調節因子としても機能します。tRNAに関連する突然変異は、人間の病気に関係しています。
単位の定義
1 unitは、1.0 mLの水に1.0のA260を生じる酵素量です(1 cm光路) 。
アナリシスノート
本製品は、アミノアシル-tRNAシンターゼおよびL-アルギニンを用いたアミノアクセプター活性の評価済みです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R4752-100UN:
R4752-50UN:
R4752-VAR:
R4752-VAR-N:
R4752-20UN:
R4752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
New role for tRNA and its fragment purified from human urinary bladder carcinoma conditioned medium: inhibition of endothelial cell growth
Journal of Cellular Biochemistry, 76(1), 109-117 (2000)
From DNA to Protein: The Transfer of Genetic Information, 217-221 (1980)
RNA-Protein Interactions : A Practical Approach, 149-150 (1998)
Approaches for monitoring nuclear translation
mRNA Processing and Metabolism, 103-113 (2004)
Scientific reports, 6, 24793-24793 (2016-04-22)
RNA G-quadruplexes (G4s) play important roles in translational regulation, mRNA processing events and gene expression. Therefore, a fluorescent probe that is capable of efficiently recognizing RNA G-quadruplex structures among other RNA forms is highly desirable. In this study, a water-soluble