Merck
R8508
Sigma-Aldrich
リボ核酸, トランスファー パン酵母(S. cerevisiae種)由来
buffered aqueous solution
別名:
tRNA, トランスファーRNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.55
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
9-11 mg/mL
その他の活性
DNase, Nickase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
転移RNA(tRNA)はヌクレオチドRNA短鎖で、L型構造を持ちます。
転移RNA(tRNA)はパン酵母から抽出されます。
アプリケーション
パン酵母′(S. cerevisiae)由来のリボ核酸は、裸化卵母細胞のmRNAの沈殿や逆転写に使用されています。また、上咽頭がん(NPC)細胞のRNAプルダウンアッセイにおける磁性ビーズの密封にも使用されています。
パン酵母(S. cerevisiae)由来の転写産物であるリボ核酸は、核酸の精製および沈降における担体としての使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
転移RNA(tRNA)は、mRNAの3つのヌクレオチドコドン配列をそのコドンに対応するアミノ酸に翻訳するアダプター分子として機能します。′アミノ酸と核酸を関連付けることで遺伝コードを決定します。tRNAは、ウイルス複製、最近細胞壁生合成、細胞ストレス応答、動物行動制御に関与しています。tRNA分子内の異常は、複数のヒト疾患と関連しています。
構成
tRNAは、1 mM EDTAを含む10 mM Tris HCl (pH 7.4)の溶液で提供されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Patrick Lonergan et al.
Molecular reproduction and development, 66(3), 297-305 (2003-09-23)
In the cyclic cow, final maturation of the ovulatory follicle is initiated by the preovulatory luteinizing hormone (LH) surge. During the subsequent 24 hr period, the oocyte nucleus undergoes meiotic progression to metaphase II and several changes in cytoplasmic organization
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems (2015)
Wolf D Hirschmann et al.
Nucleic acids research, 42(6), 4043-4055 (2014-01-22)
The budding yeast multi-K homology domain RNA-binding protein Scp160p binds to >1000 messenger RNAs (mRNAs) and polyribosomes, and its mammalian homolog vigilin binds transfer RNAs (tRNAs) and translation elongation factor EF1alpha. Despite its implication in translation, studies on Scp160p's molecular
Naohiro Terasaka et al.
Nature chemical biology, 10(7), 555-557 (2014-06-09)
The Watson-Crick base pairs between the 3'-terminal end of tRNAs and ribosomal RNA in the peptidyl transferase center are universally conserved. Here, we report that the introduction of compensatory mutations to Escherichia coli RNAs in this site leads to an
Andreas M Anger et al.
Nature, 497(7447), 80-85 (2013-05-03)
Protein synthesis in all cells is carried out by macromolecular machines called ribosomes. Although the structures of prokaryotic, yeast and protist ribosomes have been determined, the more complex molecular architecture of metazoan 80S ribosomes has so far remained elusive. Here