Merck
R5636
Sigma-Aldrich
リボ核酸, トランスファー パン酵母(S. cerevisiae種)由来
buffered aqueous solution
別名:
tRNA, トランスファーRNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.55
グレード
for molecular biology
品質水準
形状
buffered aqueous solution
濃度
≥9 mg/mL
その他の活性
DNase, Nickase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランスファーRNA(tRNA)は、フェノール-クロロホルム抽出およびエタノール沈降によりパン酵母から単離されます。tRNAはヌクレオチド約80個分の長さのRNA分子で、クローバー型の2次構造およびL型3次構造を有します。′
アプリケーション
核酸精製および核酸沈降の担体としての使用に適しています。
パン酵母(S. cerevisiae)から導入されたリボ核酸は、次の用途で使用されています。
  • 定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-qPCR)アッセイのコントロールのひとつとして担体溶液に使用。
  • 単一標識in situハイブリダイゼーションにおけるプレハイブリダイゼーション(4)緩衝液およびハイブリダーゼーション緩衝液の成分として。
  • 少数の細胞からのRNAの回収を改善する担体として。′
生物化学的/生理学的作用
トランスファーRNA(tRNA)は、翻訳において重要な役割を果たします。tRNAは、リボソームにアミノ酸を付加してペプチド鎖を形成する役割を担います。tRNAには、mRNA塩基対形成に使用されるひとつのアンチコドン領域と、2つの付着領域があります。そのひとつはアミノ酸結合領域、他方はtRNAシンセターゼ認識領域です。リボソームRNAは、mRNAに沿うtRNAの移動を促進します。
構成
tRNAは、1 mM EDTAを含む10 mM Tris-HCl (pH 7.4)の溶液で提供されます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eric A Nalefski et al.
iScience, 24(9), 102996-102996 (2021-09-11)
Bacterial CRISPR systems provide acquired immunity against invading nucleic acids by activating RNA-programmable RNases and DNases. Cas13a and Cas12a enzymes bound to CRISPR RNA (crRNA) recognize specific nucleic acid targets, initiating cleavage of the targets as well as non-target (trans)
Naming 'junk': human non-protein coding RNA (ncRNA) gene nomenclature
Wright MW and Bruford EA
Human Genomics, 5(2), 90-90 (2011)
Oliver Mühlemann et al.
Methods in molecular medicine, 131, 33-46 (2007-07-28)
Here we describe a collection of methods that have been adapted to produce highly efficient nuclear and cytoplasmic extracts from adenovirus-infected HeLa cells. We describe how to produce extracts from virus-infected cells and how to analyze RNA splicing in vitro
Marilyn C Olson et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 258, 53-69 (2004-02-19)
The Invader assay is a homogeneous, isothermal, signal amplification system for the quantitative detection of nucleic acids. The assay can directly detect either DNA or RNA without target amplification or reverse transcription. It is based on the ability of Cleavase
Quantitative Analysis of T Cell Receptor Diversity in Clinical Samples of Human Peripheral Blood
Memon SA, et al.
Journal of Immunological Methods, 375(1-2), 84?92-84?92 (2012)