Merck
T0376
Sigma-Aldrich
チミン
≥99%
別名:
2,4-ジヒドロキシ-5-メチルピリミジン, 5-メチルウラシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O2
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
117880
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Tymp(72962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チミンは、デオキシリボ核酸(DNA)に含まれるアデニン、グアニンおよびシトシンとともに、4つの核酸塩基の1つです。
アプリケーション
チミンは、高速液体クロマトグラフィー-紫外線(HPLC-UV)の標準的な窒素塩基として、骨DNAサンプルの定量、ラマン散乱実験に使用されています。また、C2C12筋芽細胞の栄養補助剤としても使用されています。チミンは、塩基架橋反応と誘導体化につながる照射誘導によるラジカル産生などのDNA構造に影響を与える研究に使用される場合があります。チミンは、アデニンなどの他の核酸塩基との水素結合動態のパラメーターや水素結合エネルギーを研究するために使用される場合があります。チミンは、配位化学とナノ粒子構造に基づく高感度の重金属(水銀)検出器の開発に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
チミンは、架橋反応と誘導体化につながる照射法によるDNA構造の研究に使用されます。チミン二量体はDNA損傷を示しています。チミンは金属(水銀)とともに使用され、チミン-HgII-チミン(T-HgII-T)二重鎖を形成します。細菌のチミン飢餓はDNA合成の停止につながり、チミン欠乏死(thymine-less death)と呼ばれます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2550041:
T0376-100G:
T0376-10G:
T0376-VAR:
2020090:
T0376-25G:
T0376-BULK:
T0376-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
チミジン ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
89270
チミジン
チミジン powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T1895
チミジン
vibrant-m
Z1904000
Zidovudine impurity B
シトシン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162148
シトシン
アデニン BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A2786
アデニン
ウラシル BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U1128
ウラシル
Thymine dimer-induced structural changes to the DNA duplex examined with reactive probes
Rumora AE, et al.
Biochemistry, 47(49), 13026-13035 (2008)
Quantification of nitrogenous bases, DNA and Collagen type I for the estimation of the postmortem interval in bone remains
Perez-Martinez C, et al.
Forensic Science International, 281, 106-112 (2017)
MercuryII-mediated formation of thymine- HgII- thymine base pairs in DNA duplexes
Miyake Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2172-2173 (2006)
On How Watson and Crick Discovered what Watson and Crick had Suggested: The" Folk" Concept of Discovery Rediscovered
Charpa U
History and philosophy of the life sciences, 7-30 (2008)
Andrej Dementjev et al.
Scientific reports, 10(1), 17097-17097 (2020-10-15)
Identification of chemically homologous microcrystals in a polycrystal sample is a big challenge and requires developing specific highly sensitive tools. Second harmonic (SHG) and coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) spectroscopy can be used to reveal arrangement of thymine molecules, one