Merck
491616
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil-15N2
98 atom % 15N
別名:
5-fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3F15N2O2
CAS番号:
分子量:
132.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
mp
282-286 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
FC1=C[15NH]C(=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
InChI Key
GHASVSINZRGABV-AKZCFXPHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491616-10MG:
491616-BULK:
491616-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karen Rossmassler et al.
Biodegradation, 30(2-3), 127-145 (2019-03-02)
Knowledge of the conditions that promote the growth and activity of pharmaceutical and personal care product (PPCP)-degrading microorganisms within mixed microbial systems are needed to shape microbiomes in biotreatment reactors and manage process performance. Available carbon sources influence microbial community