Merck
861340
Sigma-Aldrich
チオニン 酢酸塩
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
別名:
3,7-ジアミノ-5-フェノチアジニウムアセタート, ラウスバイオレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3S · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
287.34
カラーインデックス番号:
52000
Beilstein:
4345073
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, ≥85%
テクニック
microbe id | staining: suitable
λmax
598 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC([O-])=O.Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
InChI
1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
OWXBIRAFHWASMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオニンは、異染性のカチオン染料であるジアミノチアジンです。
アプリケーション
特に組織学の分野で生物学的染色のために広く用いられています。神経細胞体の標識化のためのニッスル染色で使用されています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861340-25G:
861340-2.5G:
861340-VAR:
861340-5G:
861340-BULK:
861340-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cerebellar Purkinje cell neurodegeneration after cardiac arrest: effect of therapeutic hypothermia.
Paine MG, et al.
Resuscitation, 83, 1511-1511 (2012)
Contribution of carbohydrate histochemistry to glycobiology.
Danguy A, et al.
Histology and Histopathology, 9, 155-155 (1994)
Yunying Xie et al.
Analytica chimica acta, 699(1), 44-48 (2011-06-28)
We reported a graphene-based immunosensor for electrochemical quantification of phosphorylated p53 on serine 15 (phospho-p53(15)), a potential biomarker of gamma-radiation exposure. The principle is based on sandwich immunoassay and the resulting immunocomplex is formed among phospho-p53 capture antibody, phospho-p53(15) antigen
Zhoumin Sun et al.
Analytica chimica acta, 761, 84-91 (2013-01-15)
In this paper, we fabricate a sensitive and stable amperometric UA amperometric biosensor using nanobiocomposite derived from thionine modified graphene oxide in this study. A simple wet-chemical strategy for synthesis of thionine-graphene oxide hybrid nanosheets (T-GOs) through π-π stacking has
Aline Dall'Oglio et al.
The Journal of comparative neurology, 521(3), 589-611 (2012-07-19)
The medial nucleus (Me) is a superficial component of the amygdaloid complex. Here we assessed the density and morphology of the neurons and glial cells, the glial fibrillary acidic protein (GFAP) immunoreactivity, and the ultrastructure of the synaptic sites in