Merck
201677
Sigma-Aldrich
ヤヌスグリーンB
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 65 %
別名:
3-ジエチルアミノ-7-(4-ジメチルアミノフェニルアゾ)-5-フェニルフェナジウム クロリド, ジアジングリーンS, ユニオングリーンB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H31ClN6
CAS番号:
分子量:
511.06
カラーインデックス番号:
11050
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 65%
テクニック
microbe id | staining: suitable
black
very dark brown
very dark green
λmax
395 nm
660 nm (2nd)
&ε; (減衰係数)
≥28000 at 651-677 nm in ethanol: water (1:1) at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1)\N=N\c5ccc(cc5)N(C)C
InChI
1S/C30H31N6.ClH/c1-5-35(6-2)26-17-19-28-30(21-26)36(25-10-8-7-9-11-25)29-20-23(14-18-27(29)31-28)33-32-22-12-15-24(16-13-22)34(3)4;/h7-21H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヤヌスグリーンBは、細胞密度の決定、気管および肺におけるテロサイトの存在を検出する染色法で使用されており、ウサギリンパ管内のボンハン管を可視化する染料として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヤヌスグリーンBはフェナジングループの染料に属します。ヤヌスグリーンBは濃緑色/濃褐色/暗黒色の粉末です。ヤヌスグリーンBは酸化すると着色します。したがって、この染料は生細胞のミトコンドリアを特異的に染色するために使用することができます。ヤヌスグリーンBは生体分子、核酸および染色体の染色に使用されています。さらに、ヤヌスグリーンBは、真菌、酵母細胞、脳、脊髄、精子および組織培養単一層を含む種々の生体の染色にも使用されます。ヤヌスグリーンBは抗マラリア薬として作用します。ヤヌスグリーンBはさらにアミロイド蓄積関係の疾患の診断検査および診断を容易にします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
201677-5G:
201677-BULK:
201677-25G:
201677-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Telocytes in trachea and lungs
Zheng Y
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 15, 2262-2268 (2011)
Intracellular insulin quantification by cell-ELISA
Andersen P and Vermette P
Experimental Cell Research, 347, 14-23 (2016)
David E. Sadava
Cell Biology: Organelle Structure and Function (1993)
R. W. Sabnis
Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications (2010)
Novel threadlike structures (Bonghan ducts) inside lymphatic vessels of rabbits visualized with a Janus Green B staining method
Lee BC
Anatomical Record. Part B, New Anatomist, 286, 1-7 (2005)