Merck
CS0390
Sigma-Aldrich
ミトコンドリア染色キット
1 kit sufficient for 40 tests (of 5 mL cell suspensions), 1 kit sufficient for 200 tests (of 1 mL cell suspensions)
別名:
JC-1 dye
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
品質水準
使用法
 kit sufficient for 200 tests (of 1 mL cell suspensions)
 kit sufficient for 40 tests (of 5 mL cell suspensions)
包装
pkg of 1 kit
保管条件
dry at room temperature
テクニック
flow cytometry: suitable
protein staining: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 530 nm (green) (JC-1 monomers)
λex 525 nm; λem 590 nm (red) (JC-1 aggregates)
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
正常細胞においてJC-1色素はミトコンドリア基質中に濃縮し、そこで赤の蛍光を発する凝集体を形成します。アポト-シスなどのミトコンドリア膜電位を消散させる事象が起こると、JC-1のミトコンドリア内での蓄積が妨げられ、色素が細胞全体に分散し、赤色蛍光 (JC-1凝集物) から緑色蛍光 (JC-1モノマ-) へと変化します。本キットで染色した細胞の蛍光は、蛍光顕微鏡、蛍光光度計やフロ-サイトメトリ-で検出できます。
アプリケーション
ミトコンドリアの電気化学的ポテンシャル勾配 (Δψ) の消失は、アポト-シス初期に起こります。本キットは、親油性のカチオン色素であるJC-1を利用して、生細胞におけるミトコンドリア内膜電気化学的ポテンシャルの変化を検出するための、迅速で便利な方法です。
特徴および利点
本キットの特長:
  • ミトコンドリア完全性を染色しアッセイする迅速・シンプル・便利な方法です。
  • ミトコンドリア内膜の電気化学的ポテンシャル変化の検出に必要な全ての試薬が入っています。
  • JC-1の凝集を防ぐコントロ-ル試薬としてバリノマイシンが含まれます。
  • 蛍光のシフトが緑および赤チャネルで明瞭に検出可能です。
  • 接着細胞にも懸濁液中の細胞にも利用できます。
  • Jurkat, U-937, HeLa, NIH3T3細胞で試験済みです。
  • 蛍光シグナルは蛍光顕微鏡やフロ-サイトメトリ-で検出できます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • DMSO 1 mL
  • JC Staining Buffer 5X 120 mL
  • JC-1 1 mg
  • Valinomycin Ready Made .1 mL
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Robert L Elliott et al.
PloS one, 14(4), e0214586-e0214586 (2019-04-02)
Many cells are cultured in media that contains an antibiotic to prevent bacterial contamination. Mycoplasma and other bacterial contamination is a serious problem for those involved in cell culture. Antibiotics in the media helps prevent this contamination and make life
Small Molecule Mediated Restoration of Mitochondrial Function Augments Anti-Mycobacterial Activity of Human Macrophages Subjected to Cholesterol Induced Asymptomatic Dyslipidemia.
Suman Asalla et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 439-439 (2017-10-27)
Whasun Lim et al.
Biology of reproduction, 95(4), 82-82 (2016-09-02)
Luteolin is a natural compound known for its anticancer effects on various human cancers by regulating signal transduction cascades. However, the effects of luteolin on human placental choriocarcinoma are not known. Results of the present study revealed that luteolin decreased
A Cossarizza et al.
Biochemical and biophysical research communications, 197(1), 40-45 (1993-11-30)
A new method for the cytofluorimetric analysis of mitochondrial membrane potential in intact cells has been developed by using the lipophilic cationic probe 5,5',6,6'-tetrachloro-1,1',3,3'-tetraethylbenzimidazolcarbocyanine iodide (JC-1), whose monomer emits at 527 nm after excitation at 490 nm. Depending on the
Maria C Zanellati et al.
Frontiers in genetics, 6, 78-78 (2015-03-31)
Mutations in PARK2, encoding Parkin, cause an autosomal recessive form of juvenile Parkinson Disease (JPD). The aim of the present study was to investigate the impact of PARK2 mutations on mitochondrial function and morphology in human skin fibroblasts. We analyzed
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.