Merck
MAK159
Sigma-Aldrich
Mitochondrial Membrane Potential Kit(ミトコンドリア膜電位キット)
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
別名:
JC-10アッセイ, JC-10ミトコンドリア膜電位アッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
検出方法
fluorometric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
ミトコンドリアは、電子伝達鎖の酵素の活性により、膜全体にわたり電位を発生します。アポトーシスが起こる際、ミトコンドリア膜電位(MMP)の崩壊は、ミトコンドリア膜透過性遷移孔の開口と一致し、細胞質へのチトクロムCの放出を引き起こし、アポトーシスカスケードの他の下流事象を始動させます。
アプリケーション
Mitochondrial Membrane Potential Kit(ミトコンドリア膜電位キット)は、ミトコンドリア膜電位の測定に使用されています。
適合性
このキットは、哺乳動物細胞のミトコンドリア膜電位の検出、およびマイクロプレートリーダーを使用したアポトーシス阻害剤と活性化剤のスクリーニングに適しています。
原理
このキットは、JC-1の優れた代替であるJC-10を用いて、細胞内のMMPの欠如を測定します。JC-1は多くの研究室で広く使用されていますが、水への溶解度が低いため、高濃度で使用するとしばしば水性緩衝液中で沈殿します。より高い濃度では、JC-10はJC-1よりも高い水溶性を示します。JC-1と同様に、JC-10はカチオン性の親油性色素であり、ミトコンドリア膜が分極した細胞のミトコンドリア内で濃縮され、可逆的な赤色蛍光JC-10凝集体(λex = 540/λem = 590 nm)を形成します。アポトーシス細胞では、MMPの崩壊により、ミトコンドリア内でJC-10を保持できなくなり、色素が単量体の緑色蛍光型(λex = 490/λem = 525 nm)に戻ります。本キットは、アポトーシスのモニタリングとアポトーシス阻害剤および活性化剤のスクリーニングに使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Na Yang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 517(1), 111-117 (2019-07-16)
Doxorubicin (DOX) is a potent anti-neoplastic agent with cumulative cardiotoxicity. DOX-induced cardiotoxicity has been shown to depend on the different dosing times. However, the basis for determining the dosing time to minimize DOX-induced cardiotoxicity and the underlying mechanisms remain incompletely
The mitochondrial membrane potential (deltapsi(m)) in apoptosis.
Jennifer D L, et al.
Apoptosis, 8, 116-128 (2003)
Hemlata et al.
ACS omega, 6(15), 10383-10395 (2021-06-01)
In recent decades, biodegradable polymeric nanoparticles have been used as a nanocarrier for the delivery of anticancer drugs. In the present study, we synthesize bovine serum albumin (BSA) nanospheres and evaluate their ability to incorporate a plant extract with anticancer
Giulia Allavena et al.
Cell death & disease, 9(7), 780-780 (2018-07-15)
The cellular recycling pathway of autophagy plays a fundamental role in adaptive responses to nutrient deprivation and other forms of stress under physiological and pathological conditions. However, autophagy can also be a double-edge sword during certain bacterial infections (such as
Abbas Jariani et al.
eLife, 9 (2020-05-19)
Current methods for single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) of yeast cells do not match the throughput and relative simplicity of the state-of-the-art techniques that are available for mammalian cells. In this study, we report how 10x Genomics' droplet-based single-cell RNA sequencing
資料
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.