Merck
CYTOCOX1
Sigma-Aldrich
シトクロムcオキシダーゼアッセイキット
sufficient for 100 tests, soluble and membrane bound mitochondria
別名:
チトクローム c オキシダーゼ活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
使用法
sufficient for 100 tests
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... COX1(4512)
アプリケーション
Cytochrome c Oxidase Assay Kit(シトクロムcオキシダーゼアッセイキット)では、550 nmで測定されたフェロシトクロムcの吸光度の減少の観察に基づく最適化された比色アッセイを用います。この減少は、シトクロムcオキシダーゼによるフェリシトクロムcへの酸化によリ引き起こされます。このキットは、ミトコンドリア外膜の完全性/ミトコンドリアストレスの検出、および細胞内画分中のミトコンドリアの検出に適しています。
生物化学的/生理学的作用
シトクロムcオキシダ-ゼ[EC 1.9.3.1]は、ミトコンドリア基質と膜内とを隔てるミトコンドリア内膜上に存在する物質です。従来からミトコンドリア内膜のマ-カ-として使われてきました。細菌の細胞膜でもその存在が確認されています。共役電子輸送により、細胞にエネルギ-を供給する働きがあります。これはシトクロム鎖を介して起こり、酸化的リン酸化を伴います。
特徴および利点
  • シンプルかつ最適化されたプロトコ-ル――分析は結果の再現性が高く、また特殊なトレ-ニングを必要としません。
  • ミトコンドリア由来シトクロムc活性の検出に便利――シトクロムcは生物種の種類に関係なく、すべてのミトコンドリアに存在する酵素です。
  • 細胞成分分画中のミトコンドリアの検出に便利――時間を節約し、小器官を高い純度で得ることができます。
  • ミトコンドリア単離キット(MITOISO1)と併用可能――ミトコンドリアの調製と分析とを統一して行うことにより再現性をさらに高めることができます。
  • ミトコンドリア膜の損傷状態(インタクトであるか否か)の確認のために使用します。
  • 溶液の簡単な比色試験
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C2506Cytochrome c from equine heart, ≥95% (SDS-PAGE) 50 mgSDS
  • D4641n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 10 mgSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hikaru Miyagi et al.
The Journal of biological chemistry, 284(12), 7553-7560 (2009-01-23)
Cells of the yeast Saccharomyces cerevisiae contain three NAD kinases; namely, cytosolic Utr1p, cytosolic Yef1p, and mitochondrial Pos5p. Previously, the NADH kinase reaction catalyzed by Pos5p, rather than the NAD kinase reaction followed by the NADP(+)-dependent dehydrogenase reaction, had been
Filip J Larsen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(8), 2843-2852 (2011-05-18)
The basal metabolic rate (BMR) is referred to as the minimal rate of metabolism required to support basic body functions. It is well known that individual BMR varies greatly, even when correcting for body weight, fat content, and thyroid hormone
Chao-Chin Liu et al.
Frontiers in microbiology, 11, 170-170 (2020-03-03)
Staphylococcus aureus spreads rapidly on the surface of soft agar medium. The spreading depends on the synthesis of biosurfactants, i.e., phenol soluble modulins (PSMs), which facilitate colony spreading of S. aureus. Our earlier study demonstrated that water accumulates in a
Jose C Juarez et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 12(16), 4974-4982 (2006-08-18)
A second-generation tetrathiomolybdate analogue (ATN-224; choline tetrathiomolybdate), which selectively binds copper with high affinity, is currently completing two phase I clinical trials in patients with advanced solid and advanced hematologic malignancies. However, there is very little information about the mechanism
Yichen Lai et al.
Journal of neurochemistry, 104(6), 1700-1711 (2007-11-13)
Poly-ADP-ribosylation is a post-translational modification performed by poly(ADP-ribose) polymerases (PARP), involved in many diverse cellular functions including DNA repair, transcription, and long-term potentiation. Paradoxically, PARP over-activation under pathologic conditions including traumatic brain injury (TBI) results in cell death. We previously
資料
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.