Merck
MAK561
Sigma-Aldrich
Succinate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
SDH Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.28
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
保管温度
−20°C
詳細
Succinate Dehydrogenase (SDH) is part of complex II found in the inner part of the mitochondrial membrane. SDH is part of the citric acid cycle (TCA) that catalyze the oxidation of succinate to fumarate. Electrons from succinate are transferred to FAD forming FADH2 which transfer electrons to CoQ. Mutations in SDH cause hereditary paraganglioma/phaeochromocytoma syndrome and a neurodegenerative disorder known as Leigh syndrome. The Succinate Dehydrogenase Assay kit provides a simple and sensitive procedure for measuring SDH activity in a variety of tissues, cells, and isolated mitochondria. SDH activity is determined by generating a product with absorbance at 600 nm proportional to the enzymatic activity present. One unit of SDH is the amount of enzyme that generates 1.0 μmole of DCIP per minute at pH 7.2 at 25 °C.
アプリケーション
Succinate Dehydrogenase Assay Kit has been used to measure the SDH enzyme activity in cell and tissue culture supernatants and in purified mitchondria.
特徴および利点
  • Highly sensitive, simple and high-throughput assay for measuring Succinate Dehydrogenase (SDH) concentration.
  • Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
適合性
Suitable for the detection of Succinate Dehydrogenase activity in a variety of biological samples such as cell and tissue culture supernatants and purified mitochondria.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)